Wichtige Dokumente
05-636-AF488
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Histon H2A.X(Ser139)-Antikörper, Klon JBW301, Alexa Fluor 488 Konjugat
clone JBW301, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Synonym(e):
Histone H2AX, H2a/x, Histone H2A.X
Größe auswählen
100 μL
CHF 565.00
CHF 565.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 565.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 565.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
JBW301, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer139)
Angaben zum Gen
human ... H2AX(3014)
Allgemeine Beschreibung
Histon H2A.X ist eine Variante von Histon H2A und ebenso mit genomischer DNA assoziiert. Histon unterscheidet sich strukturell jedoch von anderen Mitgliedern der H2A-Familie, da es ein C-terminales Ende besitzt, dessen Ser139-Rest als Reaktion auf Doppelstrangbrüche von DNA phosphoryliert ist. Die Phosphorylierung von H2A.X ist ein schneller Prozess, der durch ATM/ATR-Proteine vermittelt wird.
Anwendung
Dieser Anti-Phospho-Histon-H2A.X(Ser139)-Antikörper, Klon JBW301, Alexa Fluor 488 Konjugat ist zur Verwendung in ICC für den Nachweis von Phospho-Histon H2A.X (Ser139) validiert.
Qualität
Mittels Immunzytochemie an unbehandelten (Negativkontrolle) und mit Staurosporin behandelten HeLa-Zellen beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies Phospho-Histon H2A.X (Ser139) in mit Staurosporin behandelten HeLa-Zellen nach, jedoch nicht in unbehandelten HeLa-Zellen.
Zielbeschreibung
17 kDa berechnet
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lara H El Touny et al.
Oncotarget, 12(21), 2114-2130 (2021-10-23)
The therapeutic efficacy of temozolomide (TMZ) is hindered by inherent and acquired resistance. Biomarkers such as MGMT expression and MMR proficiency are used as predictors of response. However, not all MGMTlow/-ve/MMRproficient patients benefit from TMZ treatment, indicating a need for
Huan Zhang et al.
Frontiers in oncology, 12, 999302-999302 (2022-12-17)
Poly(ADP-ribose) (PAR) polymerase inhibitors (PARPi) either have been approved or being tested in the clinic for the treatment of a variety of cancers with homologous recombination deficiency (HRD). However, cancer cells can develop resistance to PARPi drugs through various mechanisms
Lidia F Hernandez et al.
Cell death discovery, 7(1), 134-134 (2021-06-06)
Ovarian cancer is the most lethal gynecological cancer in the US. Standard treatment consists of surgery followed by chemotherapies relying on apoptotic tumor cell death. Most women with advanced stage disease will relapse, suggesting that this disease is characterized by
Lazina Hossain et al.
International journal of molecular sciences, 25(14) (2024-07-27)
Secondary lymphedema is caused by damage to the lymphatic system from surgery, cancer treatment, infection, trauma, or obesity. This damage induces stresses such as oxidative stress and hypoxia in lymphatic tissue, impairing the lymphatic system. In response to damage, vascular
Chien-Hsing Chang et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(8), 1910-1919 (2016-05-22)
Sacituzumab govitecan (IMMU-132), an SN-38-conjugated antibody-drug conjugate, is showing promising therapeutic results in a phase I/II trial of patients with advanced Trop-2-expressing, metastatic, solid cancers. As members of the ATP-binding cassette (ABC) transporters confer chemotherapy resistance by active drug efflux