05-615
Anti-SUV39H1 Histone Methyltransferase antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, MG44
Synonym(e):
KMT1A
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-SUV39H1-Antikörper, Klon MG44, ascites fluid, clone MG44, Upstate®
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MG44, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SUV39H1(6839)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & Zellkernfunktion
Histone
Chromatin-Biologie
Qualität
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
U2OS-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1