S-089
UR-144 4-Hydroxypentyl metabolite
certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(C1C(C)(C)C1(C)C)C2=CN(CCCC(O)C)C3=CC=CC=C32
InChI
1S/C21H29NO2/c1-14(23)9-8-12-22-13-16(15-10-6-7-11-17(15)22)18(24)19-20(2,3)21(19,4)5/h6-7,10-11,13-14,19,23H,8-9,12H2,1-5H3
InChIKey
YHFHYHZNLCEAAP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup