Merck
N-912
Supelco
Norbuprenorphin -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Größe auswählen
1 ML
CHF 59.40
CHF 59.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 59.40
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H35NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
413.55
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 59.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4)c56
InChI
1S/C25H35NO4/c1-21(2,3)22(4,28)16-13-23-8-9-25(16,29-5)20-24(23)10-11-26-17(23)12-14-6-7-15(27)19(30-20)18(14)24/h6-7,16-17,20,26-28H,8-13H2,1-5H3/t16-,17-,20-,22+,23-,24+,25-/m1/s1
InChIKey
YOYLLRBMGQRFTN-IOMBULRVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Norbuprenorphin ist der primäre aktive Metabolit des Opiats Buprenorphin im Urin. Diese zertifizierte Dotierlösung® eignet sich Ausgangsmaterial für die Kalibrierung oder Kontrolle in GC/MS- oder LC/MS-Anwendungen in der forensischen Analytik, klinischen Toxikologie, Urin-Drogenkontrolle oder Schmerzmittelüberwachung. Buprenorphin, das unter den Handelsnamen Buprenex®, Subutex® und Suboxone® verkauft wird, ist ein Opiat und wird für die Behandlung der Opiodabhängigkeit und die Behandlung mäßiger akuter Schmerzen verwendet.
Rechtliche Hinweise
Buprenex is a registered trademark of Reckitt & Colman (Overseas) Ltd
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Suboxone is a registered trademark of RB Pharmaceuticals Limited
Subutex is a registered trademark of RB Pharmaceuticals Limited
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hisham Alhaddad et al.
Critical care medicine, 40(12), 3215-3223 (2012-09-15)
Deaths due to asphyxia as well as following acute poisoning with severe respiratory depression have been attributed to buprenorphine in opioid abusers. However, in human and animal studies, buprenorphine exhibited ceiling respiratory effects, whereas its metabolite, norbuprenorphine, was assessed as
Kenneth F Ilett et al.
Breastfeeding medicine : the official journal of the Academy of Breastfeeding Medicine, 7, 269-274 (2011-10-21)
The aim of the present study was to estimate the dose of buprenorphine and its primary metabolite norbuprenorphine that a breastfed infant would receive during maternal maintenance treatment with buprenorphine. Seven pregnant opioid-dependent women taking buprenorphine (median, 7 mg/day; range, 2.4-24 mg)
Tor Seldén et al.
Forensic science international, 220(1-3), 284-290 (2012-05-09)
Buprenorphine is considered to have little respiratory side effects at therapeutic doses and the partial agonistic properties should produce a "ceiling effect" for respiratory depression at higher doses. Still, there are several reports on buprenorphine related deaths. Most deaths involve
Kristen M Messenger et al.
Veterinary anaesthesia and analgesia, 38(4), 374-384 (2011-04-20)
To describe the pharmacokinetics and adverse effects of intravenous (IV) and sublingual (SL) buprenorphine in horses, and to determine the effect of sampling site on plasma concentrations after SL administration. Randomized crossover experiment; prospective study. Eleven healthy adult horses between
Gwendolyn A McMillin et al.
Journal of analytical toxicology, 36(2), 81-87 (2012-02-18)
Patterns of buprenorphine and metabolites were examined in 1946 positive urine samples analyzed by liquid chromatography-tandem mass spectrometry for free (unconjugated) buprenorphine and norbuprenorphine (quantitative, 2 to 1000 ng/mL) and buprenorphine-glucuronide (B3G) and norbuprenorphine-glucuronide (N3G) (semi-quantitative, 5 to 1000 ng/mL).