Wichtige Dokumente
B-035
Buprenorphin-Glucuronid -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Buprenorphin-3-β-D-Glucuronid -Lösung
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland)
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(O)=O)c7O[C@@H]2[C@]3(CCN4CC8CC8)c57
InChI
1S/C35H49NO10/c1-31(2,3)32(4,42)20-15-33-10-11-35(20,43-5)30-34(33)12-13-36(16-17-6-7-17)21(33)14-18-8-9-19(26(46-30)22(18)34)44-29-25(39)23(37)24(38)27(45-29)28(40)41/h8-9,17,20-21,23-25,27,29-30,37-39,42H,6-7,10-16H2,1-5H3,(H,40,41)/t20-,21-,23+,24+,25-,27+,29-,30-,32+,33-,34+,35-/m1/s1
InChIKey
CZULHKGIAJASAA-WWIHBJMFSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.