Wichtige Dokumente
E-011
(1S,2R)-(+)-Ephedrin -hydrochlorid
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
(1S,2R)-(+)-α-(1-Methylaminoethyl)-benzylalkohol -hydrochlorid, (1S,2R)-(+)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol -hydrochlorid, D-α-(1-Methylaminoethyl)-benzylalkohol -hydrochlorid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
218-220 °C (lit.)
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl[H].CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m1./s1
InChIKey
BALXUFOVQVENIU-GHXDPTCOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)