LM6004
Avanti
d5-DG ISTD Mix II
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6004
Synonym(e):
d5-DG ISTD Mix II, d5-Diglyceride Mixture Internal Standard, toluene:methanol (1:1)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (LM6004-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6004
Konzentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3