900128E
Avanti
15(S)-HETE
Avanti Research™ - A Croda Brand, ethanol solution
Synonym(e):
15S-Hydroxy-5Z,8Z,11Z,13E-eicosatetraenoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
ethanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (900128E-100UG)
pkg of 1 × 1 mL (900128E-500UG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
100 μg/mL in ethanol (900128E-100UG)
500 μg/mL in ethanol (900128E-500UG)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
O[C@@H](CCCCC)\C=C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-13-16-19(21)17-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-18-20(22)23/h4-5,8-11,14,17,19,21H,2-3,6-7,12-13,15-16,18H2,1H3,(H,22,23)/b5-4-,10-8-,11-9-,17-14+/t19-/m0/s1
InChIKey
JSFATNQSLKRBCI-VAEKSGALSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)