880230P
Avanti
18:1 PEG5000 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880230P, powder
Synonym(e):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 2 × 100 mg (880230P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880230P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 880230P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113OCH3])=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available