Wichtige Dokumente
870160P
Avanti
16:0 Ptd Thioethanol
Avanti Research™ - A Croda Brand 870160P, powder
Synonym(e):
1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphothioethanol (Sodium Salt)
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (870160P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (870160P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (870160P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (870160P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 870160P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCS)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H73O8PS.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(38)42-33-35(34-44-46(40,41)43-31-32-47)45-37(39)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35,47H,3-34H2,1-2H3,(H,40,41);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
InChIKey
AKETWRINAWSUQU-RUQJKXHKSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)