Wichtige Dokumente
860536P
Avanti
Sphinganine-1-Phosphate (d18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860536P, powder
Synonym(e):
D-erythro-sphinganine-1-phosphate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860536P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860536P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860536P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C18H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h17-18,20H,2-16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/t17-,18+/m0/s1
InChIKey
YHEDRJPUIRMZMP-ZWKOTPCHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)