Merck
860376P
Avanti
18:0 aminoethyl PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
18:0 aminoethyl PC, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-aminoethyl)
Größe auswählen
1 MG
CHF 194.00
5 MG
CHF 778.00
CHF 194.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 194.00
5 MG
CHF 778.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H91N2O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
819.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 194.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860376P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)