Wichtige Dokumente
860377P
Avanti
18:1 aminoethyl PC
powder
Synonym(e):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-aminoethyl)
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(CCN)C)(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C45H87N2O8P/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-44(48)52-41-43(42-54-56(50,51)53-40-39-47(3,4)38-37-46)55-45(49)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,43H,5-18,23-42,46H2,1-4H3/b21-19-,22-20-/t43-/m1/s1
InChIKey
QKVDWXUJUFMUCN-PPRNVHBYSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860377P-5MG)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)