Merck
860094P
Avanti
C17:0 GM1 (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
C17:0 GM1 (synthetic)
Größe auswählen
100 μG
CHF 295.00
CHF 295.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 295.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C72H132N4O31
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1549.83
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.22
CHF 295.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 100 μg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860094P-100UG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)