Wichtige Dokumente
855776C
Avanti
19:0 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 855776C
Synonym(e):
1-nonadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (855776C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 855776C
Konzentration
10 mg/mL (855776C-25mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)