Wichtige Dokumente
850174P
Avanti
06:0 PI(3,5)P2
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
PIP2[3′,5′](6:0/6:0)
Beschreibung
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,5′-bisphosphate) (ammonium salt)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850174P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850174P-500ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)