Merck
Alle Fotos(4)
Dokumente
09-038-I
Sigma-Aldrich
Anti-SOX17
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Transcription factor SOX-17
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Sox17(20671)
Allgemeine Beschreibung
Transkriptionsfaktor SOX17 (UniProt: Q61473; auch bekannt als SOX-17) wird bei murinen Spezies vom Sox-17-Gen (Gen-ID: 20671) kodiert. Das SOX17-Protein ist ein Mitglied der SOX-Familie (SRY-related HMG-box) von Transkriptionsfaktoren, die an der Regulation der embryonalen Entwicklung und bei der Festlegung des Zellschicksals beteiligt sind. Es bindet an die Sequenzen 5′-AACAAT-3 oder 5′-AACAAAG-3′ und moduliert die Transkriptionsregulation mittels WNT3A. SOX17 agiert vorgelagert des Notch-Systems und nachgelagert des kanonischen Wnt-Systems. Es dient als Verknüpfung zwischen dem kanonischen Wnt- und dem Notch-Signalsystem. Es ist an der Regulation der Bildung von Zellen, die sich zu endodermalem Gewebe entwickeln, wie Pankreas- und Leberzellen, beteiligt. SOX17 ist ein Schlüsselregulator des Schicksals von humanen Urkeimzellen (hPGSc) und wird als einer der frühesten Marker erachtet. Es ist auch der Transkriptionsfaktor der Regulation von Oligodendrozyten-Vorläuferzellen, der Erhaltung von hämatopoetischen Stammzellen und der Vermittlung der Herzmuskelzellbildung. SOX17 wird in den frühen Entwicklungsstadien von Embryos in arteriellen Endothelzellen selektiv exprimiert und behält dieselbe Verteilung postnatal und bei Erwachsenen. Die Inaktivierung von SOX17 in Endothelzellen in Mäuseembryos führt zu einem Mangel der arteriellen Differenzierung und vaskulären Remodellierung, was wiederum zum Tod des Embryos in utero führt. (Literatur: Corada, M., et al. (2013). Nat. Communications 4, 2609; Niakan, KK et al. (2010). Gene Dev. 24(3): 312–326) gespaltet.
Spezifität
Dieser polyklonale Antikörper weist SOX17 in Mensch, Maus und Ratte nach. Er zielt auf ein Epitop innerhalb von 17 Aminosäuren von der N-terminalen Region ab.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 17 Aminosäuren von der N-terminalen Region von murinem SOX17 entspricht.
Anwendung
Anti-SOX17, Katalognr 09-038-I, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf den Transkriptionsfaktor SOX17 abzielt und in Immunhistochemie (Paraffin), Immunfluoreszenz und in Western Blot geprüft wurde.
Anti-SOX17, Katalognr 09-038-I-25UG, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf den Transkriptionsfaktor SOX17 abzielt und in Western Blot, Immunfluoreszenz und Immunhistochemie (Paraffin) geprüft wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml einer repräsentativen Charge wiesen SOX17 in 10 µg Gewebelysat aus humaner Wirbelsäule nach.
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine 1:150–1:300-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies SOX17 in Gewebe von humanen Hoden und Ratten-Darm nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50–1:250-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies SOX17 in Gewebe von humaner Prostata, Maus-Magen und Ratten-Gebärmutter nach.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml einer repräsentativen Charge wiesen SOX17 in 10 µg Gewebelysat aus humaner Wirbelsäule nach.
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine 1:150–1:300-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies SOX17 in Gewebe von humanen Hoden und Ratten-Darm nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50–1:250-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies SOX17 in Gewebe von humaner Prostata, Maus-Magen und Ratten-Gebärmutter nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an humanen H9-Stammzellen.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen SOX17 in 10 µg von humanem H9-Stammzelllysat nach.
Zielbeschreibung
~40 kDa gemessen; 44,65 kDa berechnet. In einigen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Verlinkung
Ersetzt: 09–038
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lu Wang et al.
OncoTargets and therapy, 14, 3383-3394 (2021-06-04)
SRY-box containing gene 17 (SOX17) was reported to be a candidate tumor suppressor gene in multiple tumors. Little is known about its role in clear-cell renal cell carcinoma (ccRCC). This study aims to identify the epigenetic regulation and tumor-suppressive function
Edina Pandur et al.
International journal of molecular sciences, 24(9) (2023-05-13)
Fractalkine (CX3CL1/FKN) is a unique chemokine belonging to the CX3C chemokine subclass. FKN exists in two forms: a membrane-bound form expressed by both endometrium cells and trophoblasts thought to be implicated in maternal-fetal interaction and a soluble form expressed by