Merck
Z225282
Tiegel-Präzisionszange
L 20 in. (508 mm)
Größe auswählen
1 EA
CHF 60.30
CHF 60.30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 60.30
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
CHF 60.30
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Länge
20 in. (508 mm)
Allgemeine Beschreibung
Enden schliessen passgenau.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)