Merck
Z562076
Platintiegel
standard, capacity 25 mL
Synonym(e):
crucibles
Größe auswählen
1 EA
CHF 2’690.00
CHF 2’690.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 2’690.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 2’690.00
Check Cart for Availability
Materialien
platinum
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Birmingham metals BC8
Kapazität
25 mL
Schalendurchm. × H
41 mm × 34 mm , Base 25 mm
Gewicht
25.0 g+/- 5%
Anwendung
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)