Wichtige Dokumente
858124P
Avanti
18:0 Lyso PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:0/0:0); 110713
Beschreibung
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
Assay
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (858124P-1g)
pkg of 1 × 500 mg (858124P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)