Merck
850118L
Avanti
17:0-22:4 PI-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-heptadecanoyl-2-docosatetraenoyl-sn-glycero(d5)-3-phosphoinositol (ammonium salt)
Größe auswählen
500 μG
CHF 1’070.00
CHF 1’070.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 μG
CHF 1’070.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C48H83D5NO13P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
923.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.12
CHF 1’070.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
solution
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
500 μg/mL
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
850112L850111L850109L
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
500 μg/mL
concentration
500 μg/mL
concentration
500 μg/mL
concentration
500 μg/mL
packaging
package of 1 × 1 mg
packaging
package of 1 × 1 mg
packaging
package of 1 × 1 mg
packaging
package of 1 × 1 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 850111L-500UG
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (850118L-500UG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)