Wichtige Dokumente
840435P
Avanti
12:0 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-didodecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); DLPG; PG(12:0/12:0)
Beschreibung
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 200 mg (840435P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840435P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C30H59O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-29(33)37-25-28(26-39-41(35,36)38-24-27(32)23-31)40-30(34)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h27-28,31-32H,3-26H2,1-2H3,(H,35,36);/q;+1/p-1/t27?,28-;/m1./s1
InChIKey
CIRSYGHBBDDURM-AMRYRHMLSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in the preparation of liposomes for PagP folding assays[5]
- as a component in pyrene labeleld liposomes[6]
- to construct liposome/lipid vesicle[7]
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn