Wichtige Dokumente
840528P
Avanti
BbGL-2
powder, Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1-oleoyl-2-palmitoyl-3-(α-D-galactosyl)-sn-glycerol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
neutral glycerides
neutral lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)