857464P
Avanti
DGTS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-O-4′-(N,N,N-trimethyl)-homoserine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (857464P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (857464P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
phosphoglycerides
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COCCC([N+](C)(C)C)C([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft