Wichtige Dokumente
840058P
Avanti
Hydro Soy PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
HSPC
Beschreibung
L-α-phosphatidylcholine, hydrogenated (Soy)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (840058P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (840058P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840058P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840058P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
phospholipids
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1
InChIKey
NRJAVPSFFCBXDT-HUESYALOSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)