Wichtige Dokumente
810382P
Avanti
18:1 TopFluor™ PE
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[(dipyrromethaneboron difluoride)butanoyl], powder
Synonym(e):
18:1 TopFluor™ PE
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810382P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (810382P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (810382P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand (810382P)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)