Wichtige Dokumente
8.52113
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(biotinyl-PEG)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-N-γ-(N-biotinyl-3-(2-(2-(3-aminopropyloxy)-ethoxy)-ethoxy)-propyl)-L-asparagine
Größe auswählen
500 MG
CHF 432.00
1 G
CHF 772.00
CHF 432.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 432.00
1 G
CHF 772.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C39H53N5O10S
Molekulargewicht:
783.93
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 432.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
biotin
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
In contrast to Fmoc-Lys(biotin)-OH, this novel biotin-labeled amino acid has excellent solubility in DMF and other solvents used in Fmoc SPPS [1]. The PEG-spacer restricts hindrance between the peptide and avidin, leading to better biotin binding. Furthermore, the hydrophilic nature of the PEG minimizes non-specific interactions that can arise from the spacer group becoming buried in the hydrophobic pocket of proteins.
Associated Protocols and Technical Articles
Biotinylation Reagents for Peptide Synthesis
Literature references
[1] B. Baumeister, et al. (2003) Biopolymers, 71, 339.
Verlinkung
Replaces: 04-12-1279
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Reinheit (DC(CMA2)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Biotin-labelled peptides find applications in immunology and histochemistry for affinity purification and receptor localization.