810350P
Avanti
Fluoro azasterol
Synonym(e):
(1R,11aR)-11a-methyl-1-(5-methylhexyl)-2,10,11,11a-tetrahydro-1H-naphtho[1,2-g]indol-7-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810350P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
fluorescent lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1OC(CO)[C@@H](O[C@@H]2OC(CO)[C@H](O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O[C@@H]4OC(CO)[C@H](O)C(O)C4O[C@@H]4OC(C)[C@@H](O)C(O)C4O)C3NC(C)=O)C(O[C@@]3(CC(O)[C@@H](NC(C)=O)C(O3)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)C1O)C(O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)