Merck
700334P
Avanti
Glyco-12-oxolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5ß-Cholanic acid-12-oxo-3α-ol N-(carboxymethyl)-amide
Größe auswählen
5 MG
CHF 310.00
CHF 310.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 310.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H41NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
447.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 310.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC([C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C26H41NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-21,28H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,25+,26-/m1/s1
InChIKey
GEFDLAGKQTXZFZ-FCHIASMESA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700334P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)