700167P
Avanti
18:1 stigmasteryl glucose
6-O-oleoyl-stigmasteryl-β-D-glucose, powder
Synonym(e):
3-O-[(6′-O-oleoyl)-β-D-glucopyranosyl] stigmasterol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700167P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 700167P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)