Merck
330724C
Avanti
18:1 MG
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-oleoyl-rac-glycerol
Größe auswählen
1 MG
CHF 186.00
CHF 186.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 186.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H40O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 186.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
chloroform solution
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
Lipid-Typ
neutral glycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O(CC(O)CO)C(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChIKey
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330724C-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)