Merck
330256W
Avanti
Cholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5ß-cholanic acid-3a,7a,12a-triol (2,2,4,4-d4)
Größe auswählen
100 μG
CHF 126.00
CHF 126.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 126.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H36D4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.60
UNSPSC-Code:
41141802
NACRES:
NA.12
CHF 126.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
methanol solution
Verpackung
package of 1 × 100 μg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
100 μg/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15+,16+,17-,18-,19+,20-,22-,23-,24+/m0/s1/i8D2,10D2
InChIKey
BHQCQFFYRZLCQQ-ONSXQPQQSA-N
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330279W-100UG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)