Z742680
SynLED Parallel-Photoreaktor
Synonym(e):
parallel photoreactor
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
, universal plug set (included)
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsmerkmale
capacity 16 vial(s)
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Parameter
465-470 nm spectral range
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Von unten strahlende Leuchtdioden (465–470 nm) über ein 4x4 Reaktionsblockarray sorgen für konstante Lichtintensität (130–140 lm) und einen gleichbleibenden Winkel (45°)
- Der eingebaute Kühlventilator erzeugt gleichbleibende Temperaturen für jede Parallelreaktion
- Verwendung von Szintillations- oder Mikrowellenfläschchen von 1–2 Dram (Außendurchmesser von höchstens 1,7 cm)
- Stromversorgung durch eine Wandsteckdose mit 700 mA und 12 W
- Mit dem IKA-Magnetrührer mit Rundplatte (Z645052) kompatibel
- Mit Flüssigszintillationsfläschchen (8 mL Wheaton, Z188719) kompatibel
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This review provides a summary of recent approaches in developing green methods for visible-light-mediated reactions that operate under mild conditions and avoid the need for toxic transition-metal catalysts or harsh reaction conditions.
Effective Csp2- and Csp-hybridized coupling reactions established for catalysis, expanding to multi-step Csp3-coupling.
Photoredox catalysis is a powerful synthetic methodology to form challenging covalent bonds using light irradiation. It is effective for light-driven polymer and small molecule synthesis.
Learn about the applications of chiral oxazaborolidinium ions (COBIs) as Lewis acid catalysts in different asymmetric reactions such as cyclopropanation, epoxidation, and radical reactions along with details of their catalytic action.