Merck
Z188719
Supelco
Wheaton Probenfläschchen
clear, volume 8 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 17 mm × 61 mm
Synonym(e):
Wheaton glass vials
Größe auswählen
200 EA
CHF 184.00
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 EA
CHF 184.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
clear borosilicate glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 200 ea
Kappengröße
15 - 425
Durchm. × H
17 mm × 61 mm
Volumen
8 mL
Farbe
clear
Fitting
thread for 15-425
Allgemeine Beschreibung
Die Fläschchen werden in gewellten Schalen mit Trennwänden verpackt, die anschließend eingeschweißt werden, um Partikelverunreinigungen zu vermeiden.
Autoklavierbares Borsilikatglas von USP-Typ 1. Kappen getrennt bestellen.
It is borosilicate glass vial, autoclavable, easy to sterilize, is used to contain substances to prevent contamination. Caps are to be ordered separtely for this product.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
The application of radical chemistry towards organic synthesis is well-developed and wide-reaching, though often hampered by a dependence on toxic radical initiators.
Learn about the applications of chiral oxazaborolidinium ions (COBIs) as Lewis acid catalysts in different asymmetric reactions such as cyclopropanation, epoxidation, and radical reactions along with details of their catalytic action.