Merck
Z645222
IKA® M 22 hard metal cutter
M 22 hard metal cutter, tungsten carbide, 1/cs
Größe auswählen
1 EA
CHF 454.00
CHF 454.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 454.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.74
CHF 454.00
Check Cart for Availability
Materialien
tungsten carbide
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 521800
Eignung
suitable for (hard materials up to Mohs hardness 9)
Allgemeine Beschreibung
Note: Made of tungsten carbide for hard materials up to Mohs hardness 9.
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. is this blade meant to work with the IKA M20 universal mill?
    1 answer
    1. This blade is compatible with the IKA M 20 Universal Mill.