Merck
Z567469
Wilmad® Suprasil EPR-Röhrchen
O.D. 5 mm, L 178 mm
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
Größe auswählen
1 EA
CHF 170.00
CHF 170.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 170.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
CHF 170.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 722-PQ-7
Länge
178 mm
AD
5 mm
Sturz/Wölbung
51 μm
Konzentrizität
51 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
Durch technologischen Fortschritt ist die Sensitivität der EPR-Spektroskopie erhöht worden. Dadurch können Verunreinigungen in Röhrchen aus natürlichem Quarz als Signale detektiert werden. In diesem Fall sind Suprasil EPR-Röhrchen besser geeignet, da hierbei der Grossteil an Verunreinigungen vermieden werden können. Die Röhrchen werden mit Deckel geliefert.
Anwendung
Suprasil EPR tubes are ideally suited for continuous wave (cw) experiments that require a constant filling factor or reproducibility on sample volume in the cavity.
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)