Merck
Z567442
Wilmad® Suprasil EPR-Röhrchen
O.D. 4 mm, L 250 mm, wall thickness 0.8 mm
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
Größe auswählen
1 EA
CHF 64.10
CHF 64.10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 64.10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
CHF 64.10
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 727-SQ-250M
Länge
250 mm
AD
4 mm
Röhrchendurchm.
4 mm
Wandstärke
0.8 mm
Allgemeine Beschreibung
Durch technologischen Fortschritt ist die Sensitivität der EPR-Spektroskopie erhöht worden. Dadurch können Verunreinigungen in Röhrchen aus natürlichem Quarz als Signale detektiert werden. In diesem Fall sind Suprasil EPR-Röhrchen besser geeignet, da hierbei der Grossteil an Verunreinigungen vermieden werden können. Die Röhrchen werden mit Deckel geliefert.
Anwendung
Suprasil EPR tubes are ideally suited for continuous wave (cw) experiments that require a constant filling factor or reproducibility on sample volume in the cavity.
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)