Merck
Z566535
Wilmad® EPR-Röhrchen aus Quarzglas (CFQ)
O.D. 4 mm, L 250 mm
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Materialien
quartz tube
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 707-SQ-250M
Länge
250 mm
AD
4 mm
Röhrchendurchm.
4 mm
Wandstärke
0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das verwendete Quarzglas (Clear Fused-Quartz, CFQ) bietet eine hohe Dielektrizitätskonstante/Permittivität und sehr geringe Mengen paramagnetischer Verunreinigungen. Die Röhrchen sind geeignet für Routine-EPR-Messung, abgesehen von UV-Bestrahlung und Proben mit geringer Sensitivität.
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries