Merck
Z567345
Wilmad® EPR-Röhrchen aus Quarzglas (CFQ)
O.D. 3 mm, L 159 mm
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
Größe auswählen
1 EA
CHF 52.70
CHF 52.70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 52.70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
CHF 52.70
Check Cart for Availability
Materialien
quartz tube
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 705-PQ-6.25
Länge
159 mm
AD
3 mm
Sturz/Wölbung
76 μm
Röhrchendurchm.
3 mm
Wandstärke × Konzentrizität × Sturz/Wölbung
0.48 mm × 76 μm × 76 μm
Wandstärke
0.48 mm
Allgemeine Beschreibung
Das verwendete Quarzglas (Clear Fused-Quartz, CFQ) bietet eine hohe Dielektrizitätskonstante/Permittivität und sehr geringe Mengen paramagnetischer Verunreinigungen. Die Röhrchen sind geeignet für Routine-EPR-Messung, abgesehen von UV-Bestrahlung und Proben mit geringer Sensitivität.
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)