Merck
Z567353
Wilmad® EPR-Röhrchen aus Quarzglas (CFQ)
O.D. 3.8 mm, L 241 mm
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
Größe auswählen
1 EA
CHF 69.10
CHF 69.10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 69.10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
CHF 69.10
Check Cart for Availability
Materialien
quartz tube
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 706-PQ-9.50
Länge
241 mm
AD
3.8 mm
Sturz/Wölbung
102 μm
Röhrchendurchm.
3.8 mm
Wandstärke × Konzentrizität × Sturz/Wölbung
0.51 mm × 102 μm × 102 μm
Allgemeine Beschreibung
Das verwendete Quarzglas (Clear Fused-Quartz, CFQ) bietet eine hohe Dielektrizitätskonstante/Permittivität und sehr geringe Mengen paramagnetischer Verunreinigungen. Die Röhrchen sind geeignet für Routine-EPR-Messung, abgesehen von UV-Bestrahlung und Proben mit geringer Sensitivität.
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)