Merck
Z547069
Sigma-Aldrich
Aldrich® Büchner-Trichter
funnel capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 10-20 μm
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Größe auswählen
1 EA
CHF 237.00
CHF 237.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 237.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 237.00
Check Cart for Availability
Materialien
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Scheibendurchm.
90 mm
Trichterkapazität
600 mL
Schaftdurchm.
22 mm
Porengröße
10-20 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)