Merck
Z400548
Ace Trubore® PTFE-Rührerbaugruppe
for flask size, 500 ‑ 1,000 mL, joint: ST/NS 29/42
Größe auswählen
1 EA
CHF 308.00
CHF 308.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 308.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 308.00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE
Verbindung
joint: ST/NS29/42
Leistungsmerkmale
for flask size 500 ‑ 1,000 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8064-18
Durchm. × L
1 in. × 1 in.
Allgemeine Beschreibung
Präzisions PTFE-Lager, mit Lagerdurchmesser 10mm, Glasschaft mit Rührblattaufnahme und PTFE-Rührblatt.
Rechtliche Hinweise
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)