Merck
Z400483
Ace Trubore® Glas-Rührer
joint: ST/NS 24/40, for flask size, 250 ‑ 500 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 203.00
CHF 203.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 203.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 203.00
Check Cart for Availability
Materialien
glass
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Leistungsmerkmale
for flask size 250 ‑ 500 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8041-30
Durchm. × L
4 mm × 10_ mm
Allgemeine Beschreibung
Präzisionsglaslager, mit Lagerdurchmesser 10 mm, Glasschaft mit Rührblattaufnahme und PTFE-Rührblatt.
Rechtliche Hinweise
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)