Z154350
Ace Trubore® Glasrührerlager, 3-teilig
joint: ST/NS 45/50, fits shaft o.d., 10 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS45/50
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 10 mm
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8042121
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Selbstzentrierende, dreiteilige Konstruktion: inneres Lager, Nylonbuchse mit O-Ring und Glasadapter mit Schliff. Beim Verkanten des Rührerschafts dreht sich das innere Lager mit und vermeidet so ein Festfressen des Rührers.
Rechtliche Hinweise
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)