Merck
Z303437
Quickfit® Zweihals-Rundkolben
capacity 100 mL, center joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
FR100/3S/2A
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck (One vertical central neck and one angled side neck)
Verbindung
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit FR100/3S/2A
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
110 mm
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit einem zentral angeordneten und einem zentralen Schliff
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited