Merck
Z512389
Kork-Stützring für Kolben
I.D. × O.D. 60 mm × 110 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 15.00
CHF 15.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 15.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
CHF 15.00
Check Cart for Availability
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
fits flask 200 ‑ 500 mL
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
ID × AD
60 mm × 110 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)