Merck
Z286435
Nalgene® Hahn
2-way, bore size 2 mm
Synonym(e):
2-way connector, hose connector
Größe auswählen
1 EA
CHF 66.00
6 EA
CHF 294.00
CHF 66.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 66.00
6 EA
CHF 294.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.79
CHF 66.00
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene (with TFE plug)
Beschreibung
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
Leistungsmerkmale
autoclavable
Verpackung
pack of 1 ea
case of 6 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene® 6460, 0002
Bohrungsgröße
2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Für Schläuche 6-8 mm AD. Autoklavierbar.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)