Merck
Z283282
Sigma-Aldrich
Aldrich® Spatel, schwere Ausführung
L 18 in.
Größe auswählen
1 EA
CHF 57.20
CHF 57.20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 57.20
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
CHF 57.20
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Länge
18 in.
Allgemeine Beschreibung
Enden flach, einmal gerundet, einmal eckig. Enden sind 76 x 19mm.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)