Merck
Z549665
Sigma-Aldrich
Aldrich® Rührstäbe
diam. × H 10 mm × 400 mm
Größe auswählen
12 EA
CHF 140.00
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 140.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Durchm. × H
10 mm × 400 mm
Allgemeine Beschreibung
Feuerpolierte, runde Enden.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)