Merck
Z243213
Mikrospatel
L 6 5/8 in., stainless steel, rod diam. 0.09 in.
Synonym(e):
laboratory spoon, micro spoon, small sample spoon
Größe auswählen
2 EA
CHF 30.10
CHF 30.10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 30.10
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
CHF 30.10
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 2 ea
Länge
6 5/8 in.
Stabdurchm.
0.09 in.
Allgemeine Beschreibung
Bent tip and spoon. Bent sharpened tip (3 1/2 mm wide) at one end. With V-Shaped sharpened spoon at the other end. Overall length: 6 5/8" (170 mm).
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3